Placas y módulos, FluoroNunc™ y LumiNunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
436110 436111 437111 437112 437591 437702 437796 437915 475515 475523
735-0002EA 400 EUR
735-0002 735-0003 735-0004 735-0005 735-0006 735-0007 735-0008 735-0012 735-0070 735-0071
Placas y módulos, FluoroNunc™ y LumiNunc™
Microplacas Microplacas para inmunología
PS, con superficie tratada con MaxiSorp™ o PolySorp™. Para inmunoensayos por fluorescencia y luminiscencia y ensayos de fijación. Disponibles con diversas superficies certificadas MaxiSorp™, con alta afinidad por las moléculas con dominios mixtos hidrófilos/hidrófobos, o con superficie PolySorp™, con menor polaridad que la MaxiSorp™ y afinidad por moléculas más hidrófobas.
  • A elegir entre módulos con bastidor o placas de 96 pocillos con pocillos planos (F) o en forma de C
  • Los módulos y placas blancos proporcionan la máxima reflexión con una autofluorescencia y autoluminiscencia mínima
  • Los módulos y placas negros proporcionan un fondo mínimo en la lectura de fluorescencia que permite una retrodispersión lumínica mínima y reduce al máximo las interferencias
  • Los módulos y placas transparentes son adecuados para la fluorescencia de resolución temporal
* Con certificado