Placas y módulos Immobilizer™, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
436014 436006 436007 436013 436008 436015 436016 436017 436018 436020 436022 436023
734-1284EA 569 EUR
734-1284 734-1277 734-1278 734-1283 734-1279 734-1285 734-1286 734-1287 734-1288 734-1290 734-1291 734-1292
Placas y módulos Immobilizer™, Nunc™
Microplacas Microplacas para inmunología
Poliestireno, sin esterilizar, sin tapa. Selección de distintas composiciones químicas de superficie: grupos amino para el acoplamiento rápido de péptidos y proteínas; estreptavidina para el acoplamiento rápido de biomoléculas biotiniladas como péptidos, anticuerpos, oligonucleótidos o haptenos. Disponibles también transparentes para análisis colorimétricos y almacenamiento de muestras, en blanco para análisis de luminiscencia y fluorescencia o en negro para análisis de fluorescencia.
  • Placas y módulos listos para usar que no requieren ningún paso de