Tubos Nunc-Immuno™, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
444202 470319
735-0018EA 273 EUR
735-0018 391-8281
Tubos Nunc-Immuno™, Nunc™
Tubos Tubos para inmunología
PE con diferentes superficies: MaxiSorp™ (hidrófilo) o Polysosorp™ (hidrófobo).
  • Nunc StarTubes™ con superficie interior ampliada que permite aumentar la sensibilidad  y disminuir el tiempo de ensayo
  • Muy buenas características ópticas. Los tubos con superficie Maxisorp tienen una homogeneidad de enlace certificada
  • Compatibles con equipamiento estándar
Tubos Nunc-Inmuno para ensayos de inmunidad en fase sólida, como por ejemplo IRMA, ELISA, e ILMA, y para determinación del nivel de hormonas en diagnóstica.