Tubos de fijación baja-Immuno™, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
443990 466982 468608
735-0017EA 411 EUR
735-0017 735-0041 735-0047
Tubos de fijación baja-Immuno™, Nunc™
Tubos Tubos para inmunología
PE, graduados.
  • Mucha menos afinidad por proteínas que el vidrio y otros materiales sintéticos
  • No requiere bloqueantes
  • Compatibles con equipamiento estándar
Los tubos Nunc-Immuno™ MiniSorp™ son adecuados para los métodos de inmunoanálisis en fase líquida (por ejemplo, RIA).