Placas de 96 pocillos MicroWell™, Nunc-Immuno™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
430341 439454 446140 446612 449824 456529 456537 460984 467320 467340 475094 475434 442404
735-0079EA 172 EUR
735-0079 735-0199 735-0096 735-0097 735-0030 735-0033 735-0034 735-0038 735-0044 735-0045 735-0131 735-0068 735-0083
Placas de 96 pocillos MicroWell™, Nunc-Immuno™
Microplacas Microplacas HTS
PS, incoloro, sin tapa. Placas diseñadas específicamente para ensayos inmunológicos cuantitativos y cualitativos en fase sólida (por ejemplo, ELISA) y ensayos de unión. Están disponibles con superficies MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ y MultiSorp™.   Todas las placas MaxiSorp™ tienen una capacidad de adsorción homogénea certificada.
  • Hay disponibles diseños con reborde alto o barra de punción y pocillos de fondo plano (F), redondo (U) o en forma de C
  • Las placas tienen marcas alfanuméricas para identificación y se ajustan a todos los equipos estándar
  • Hay disponibles modelos con código de barras
La superficie MaxiSorp™ presenta una alta afinidad por moléculas con grupos hidrofílicos/hidrofóbicos mixtos; la superficie PolySorp™ presenta una elevada afinidad por moléculas hidrofóbicas; MediSorp™ posee una superficie química intermedia entre PolySorp™ y MaxiSorp™ que proporciona señales de fondo bajas con muestras que contengan suero; las superficies MultiSorp™ presentan una alta afinidad por las moléculas hidrofílicas.
Con certificado