Placas, Nunc-Immuno™ TSP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
445497 476635
735-0022EA 424 EUR
735-0022 735-0074
Placas, Nunc-Immuno™ TSP
Replicadores de microplacas y placas de Petri
PS. Para análisis simultáneo de analitos utilizando técnicas ELISA. También disponible estéril para detección de la producción de anticuerpos en cultivos de hibridoma.
  • Propiedades de adsorción uniformes
  • Las placas tienen 96 pocillos de base redondeada con una superficie total de 95 mm²
  • Placas estériles montadas en bandeja
La superficie MaxiSorp™ tiene una elevada afinidad por moléculas con dominios mixtos hidrófilos/hidrófobos.
Color: transparente
Colour: Clear