Placas microtiter para aplicaciones de fluorescencia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
9502867 7605 7705 7805 7905
735-0533EA 206 EUR
735-0533 735-0527 735-0528 735-0529 735-0530
Placas microtiter para aplicaciones de fluorescencia
Microplacas Microplacas para inmunología
Gama de productos diseñados específicamente para ensayos de fluorescencia, con diferentes superficies de adsorción: Microfluor® y adsorción universal (universal binding, UB). Disponibles con pigmentación negra o blanca, en función de los requisitos específicos del ensayo.
  • Disponibles en formato de 96 pocillos o en tira para instrumentos automáticos
  • Las microplacas Microfluor® tienen pocillos profundos para evitar la contaminación cruzada
Las microplacas negras reducen la señal de fondo mejorando la sensibilidad en los ensayos y minimizando interferencias, al tiempo que se evitan la canalización de luz entre los pocillos. Disponibles con superficies de adsorción alta y media:
Las microplacas Microfluor®1 negras y negras UB ofrecen una señal de fondo baja.
Las microplacas Microfluor® 2 negras están irradiadas y proporcionan una adsorción más alta y una fluorescencia de fondo mínima.
Las microplacas blancas tienen una mayor reflectividad para mejorar la señal y por lo tanto la sensibilidad, al tiempo que mejora la relación señal-ruido, con lo que aumenta el rango dinámico y se minimizan las interferencias. Están disponibles con superficies de adsorción alta y media:
Las microplacas Microfluor®1 blancas ofrecen una alta reflectancia de señal y una reducida fluorescencia de fondo.
Microfluor® 2 blanca es una microplaca irradiada para ensayos que requieren una adsorción más alta y un fondo reducido para ensayos de fluorescencia en el rango ultravioleta.
White microplates have higher reflectivity to enhance signal and thus sensitivity, while improving signal-to-noise ratios, thus increasing the dynamic range and minimising crosstalk. They are available in high and medium binding configurations:
Microfluor® 1 White microplates offer high signal reflectance and reduced background fluorescence.
Microfluor® 2 White is an irradiated microplate for assays that require higher binding and reduced background for fluorescence assays in the ultraviolet range.