Accesorios para microplacas, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5500 5550
735-0189EA 272 EUR
735-0189 735-0488
Accesorios para microplacas, Nunc™
Microplacas Microplacas para inmunología
Diseñados para uso con microplacas Thermo Scientific™. Las tapas del tipo A son adecuadas para las microplacas Immulon®, Microfluor® y Microlite™.
  • Las tapas del tipo A son adecuadas para las microplacas Immulon®, Microfluor® y Microlite™