Placas con fondo óptico de 96 y 384 pocillos, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
142761 142762 242763 242764 265301 265302 240074 164586 265300
734-2031EA 662 EUR
734-2031 734-2032 734-2180 734-2181 732-2741 732-2742 734-2178 734-2086 732-2740
Placas con fondo óptico de 96 y 384 pocillos, Nunc™
Microplacas Microplacas HTS
Estructura superior de PS con base de vidrio 1.5 o película de PS, no tratadas, sin tapa. Diseñadas para ensayos de fluorescencia y luminiscencia. Estas placas tienen estructuras superiores blancas o negras con fondos ópticamente transparentes. Pueden leerse desde abajo, desde arriba o en ambos sentidos.
  • Compatible con equipos automáticos
  • Identificación alfanumérica de los pocillos
  • Optimizado para el recuento de centelleo  
  • La baja fluorescencia de fondo garantiza resultados precisos, debido a la elevada relacion señal/ruido