Placas para inmunología, 384 pocillos, MaxiSorp™, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
460372 460518 464718
735-0035EA 385 EUR
735-0035 735-0036 735-0114
Placas para inmunología, 384 pocillos, MaxiSorp™, Nunc™
Microplacas Microplacas para inmunología
PS, con tratamiento de superficie certificado MaxiSorp™ y diseño en palanca de pie de cabra. Variedad disponible: placas transparentes para ensayos colorimétricos y almacenamiento de muestras, placas blancas para ensayos de luminiscencia y placas negras para ensayos de fluorescencia.
  • Mismas dimensiones que la placa de 96 pocillos estándar
  • Placas blancas y negras que minimizan interferencias
  • Pocillos cuadrados redondeados que eliminan la absorción
  • Fondo plano para lectura óptica
  • Compatible con lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos
Rango de capacidad: 10 - 100 µl por pocillo.
Working range: 10 - 100 µl per well