Microplacas blancas para aplicaciones de luminiscencia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
7566 7567 7571 7572
735-0523EA 225 EUR
735-0523 735-0524 735-0525 735-0526
Microplacas blancas para aplicaciones de luminiscencia
Microplacas Microplacas para inmunología
Microlite™ microplates are densely pigmented to minimise crosstalk and to provide high reflectivity. These characteristics are ideal for intense luminescent reactions where light piping may be a concern or minimal luminescence assays where even a minute amount of light could affect results.
  • La superficie Microlite™+ minimiza las interferencias y proporciona una reflectividad muy alta
  • Disponible en formato de placa de 96 o de tiras de tubos
  • Pocillos de base plana proporciona características ópticas óptimos
Microlite 1™+ es la microplaca ideal para reacciones luminiscentes de baja señal, ya que ofrece una adsorción media con un rango dinámico mejorado, una reflectividad muy alta e interferencias mínimas.
Microlite™ 2+ tiene una superficie irradiada de alta adsorción con un rango dinámico mejorado, una reflectividad muy alta e interferencias mínimas para reacciones luminiscentes de baja señal.