Placas microtiter de 96 pocillos y de 384 pocillos, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
249943 249944 249945 249946 249947 249949 249950 264573 264575 264576 264579 267245 267334 267342 267350 267369 267385 442587
732-2619EA 306 EUR
732-2619 732-2620 732-2621 732-2622 732-2623 732-2624 732-2625 732-2654 732-2656 732-2657 732-2660 732-2661 732-2662 732-2663 732-2664 732-2665 732-2666 735-0016
Placas microtiter de 96 pocillos y de 384 pocillos, Nunc™
Microplacas Microplacas HTS
PP, sin tratado, sin tapa. Estas placas son ideales para ensayos en fase líquida, preparaciones de muestras, almacenamiento de compuestos y síntesis química, ya que son atóxicas y son resistentes a la mayoría de productos químicos, disolventes y alcoholes. Las placas blancas para aplicaciones de luminiscencia maximizan la reflexión de la señal y minimizan la señal de autoluminiscencia y autofluorescencia. Las placas negras para aplicaciones de fluorescencia reducen la fluorescencia de fondo y minimizan la luz de retorno. Las placas de colores están especialmente recomendadas para las aplicaciones de almacenamiento.
  • Compatibles con sistemas robotizados y automatizados
  • Opción de pocillos con fondo cónico (V) o redondo (U) para una óptima recuperación de las muestras
  • Los pocillos cuadrados con bordes redondeados minimizan el drenaje
  • La tecnología de pared compartida de las placas 96 MicroWell™ ahorra espacio y mejora la mezcla en los pocillos (excepto en la referencia 735-0016)
* Certificado libre de DNasa y RNasa.