Microplacas, 96 y 384 pocillos, UV Star®
Proveedor: Greiner Bio-One
655801_40 781801_40 675801_40 655809_40
736-0231EA 690 EUR
736-0231 736-0153 738-0513 GREI655809_40
Microplacas, 96 y 384 pocillos, UV Star®
Microplacas Microplacas HTS
Estas microplacas combinan una tecnología de proceso única con una resina patentada para una transparencia UV superior.
  • Resistencia química mejorada
  • Libre de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables
  • Apirógena
  • Las bases de película planas de 135 µm garantizan fondos excepcionalmente bajos para mediciones más precisas
  • Transmitancia del 100 % en las longitudes de onda preferidas
  • La técnica de moldeado innovadora elimina la posibilidad de desprendimiento de la película
  • Adecuada para almacenamiento a una temperatura de hasta -80 °C; resistente al DMSO
Las microplacas de PS estándar sólo son parcialmente aptas para mediciones de transmisión UV, puesto que el PS absorbe la radiación UV, sobre todo en el rango de longitud de onda corta (<320 nm). Las microplacas µClear® con una fina película de PS ofrecen unos valores de fondo muy inferiores y se pueden utilizar hasta 340 nm. La tecnología de procesos µClear® se ha adaptado para producir microplacas que amplían el rango de transmisión hasta 230 nm. Para determinar las concentraciones de ácido nucleico y proteína a 260 nm o 280 nm sin interferencia de fondo, las microplacas UV-Star® constituyen una excelente alternativa a las placas o cubetas de cristal de cuarzo.
Información de suministro: Supplied without lids.