Sistemas de replicación, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
250393 250520
732-2706EA 5630 EUR
732-2706 732-2707
Sistemas de replicación, Nunc™
Replicadores de microplacas y placas de Petri
Replicadores de aluminio anodizado con clavijas de acero inoxidable (copiadoras de polipropileno). Diseñado para replicar genotecas, este sistema es ideal para transferir pequeños volúmenes entre placas o a una membrana. Clavijas para transferir 1,0 µl (±0,1 µl) de líquido.