Placas con 96 MicroWell™, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
249662 256510 260836 260844 260860 260887 260895 262162 268200 269620 269787 277143 249952 249570 268152 249940 249935 243656 266120
732-2702EA 124 EUR
732-2702 732-2715 732-2717 732-2718 732-2719 732-2720 732-2721 732-2725 738-0147 732-2746 732-2747 734-0491 732-0812 732-0191 732-2744 738-1004 738-1003 734-2611 738-0196
Placas con 96 MicroWell™, Nunc™
Microplacas Microplacas HTS
PS, incoloro, sin tratar. Ideales para varias aplicaciones como screening de antibióticos, análisis serológicos, almacenamiento y screening de compuestos y bibliotecas de ADN.
  • Los rebordes elevados de los pocillos y los correspondientes anillos de condensación de la tapa evitan la contaminación cruzada y la evaporación
  • El diseño con corona elevada facilita el manejo automatizado
  • La forma cónica de los pocillos aumenta al máximo la recuperación de muestras
  • Hay disponibles modelos con código de barras