Placa de 384 pocillos, sin tratar, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
242757 242765 262160 262260 262360 265202 265203
736-0192EA 250 EUR
736-0192 734-2182 732-2724 732-2726 732-2727 738-0164 738-0216
Placa de 384 pocillos, sin tratar, Nunc™
Microplacas Microplacas HTS
PS. Diseñado para bibliotecas de ADN y aplicaciones de cribado de alto rendimiento. Placas transparentes adecuadas para ensayos colorimétricos y almacenamiento de muestras, placas blancas para ensayos de luminiscencia y placas negras para ensayos de fluorescencia.
  • La geometría de pocillos cuadrados redondeados reduce el riesgo de contaminación entre pocillos
  • Pocillos de fondo plano para lectura óptica
  • Tamaño estándar compatible con sistemas de manipulación automatizados
  • Rango de trabajo: 10 - 100 µl por pocillo
  • Placas transparentes disponibles estériles o no estériles
Dimensiones externas: 128×86 mm
Volumen total de los pocillos: 120 µl
Total well volume: 120 µl