Insertos de cultivo celular y tisular, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
140620 140640 140627 140629 140642 140644 140652 140654 140656 140660 140663 140668
734-2239EA 0 EUR
734-2239 734-2240 734-2228 734-2229 734-2230 734-2231 734-2232 734-2233 734-2234 734-2235 734-2236 734-2237
Insertos de cultivo celular y tisular, Nunc™
Microplacas Insertos de placas y insertos
Para el cutivo de la mayoría de los tipos de células, sin recubrimiento de matriz. Las membranas están soldadas térmicamente a la estructura superior de poliestireno. Las membranas de policarbonato de porosidades mayores se adaptan a muchos usos, incluidos los estudios de transporte, toxicidad, quimiotaxis y microscopía electrónica.  Ambos tipos de membranas son transparentes cuando están húmedas y son adecuadas para contraste de fases y sistemas ópticos Normanski.
  • Tratados y sometidos a controles de calidad para el cultivo celular
  • Excelente