Cámaras de invasión Corning® BioCoat™ Matrigel®
Proveedor: Corning
En un sistema in vitro para evaluar el potencial invasor tanto de células malignas como de células normales.
- Rendimiento biológico comprobado con membrana PET Corning® FluoroBlok™ recubierta con matriz Corning® Matrigel®
- Permite una cuantificación rápida y reproducible de la invasión de células tumorales in vitro
- Aumenta el rendimiento de los ensayos de invasión de células tumorales
- Permite la automatización de ensayos con detección de fluorescencia simplificada y no destructiva
- Ahorra tiempo y trabajo en la detección de posibles compuestos antimetastásicos
Las cámaras de invasión Corning® BioCoat™ Matrigel® permiten estudiar el potencial metastásico de células tumorales, la expresión de la metaloproteinasa de la matriz en la superficie de células tumorales invasivas; la inhibición de metástasis mediante componentes de la matriz extracelular (ECM) o fármacos antineoplásicos (p. ej., Taxol®); la expresión alterada de las proteínas de la superficie celular en células metastásicas; y la invasión de células normales, como las células madre embrionarias, los citotrofoblastos y los fibroblastos, así como de líneas celulares múltiples. La cámara de invasión Corning® BioCoat™ Matrigel® es un sistema in vitro para el estudio de la invasión celular a través de la membrana basal. Se compone de accesorios para cultivo celular Falcon® que contienen una membrana de PET con unos poros de un tamaño de 8,0 µm revestida con una capa uniforme de la matriz Corning® Matrigel®.
El sistema de invasión tumoral Corning® BioCoat™ es un sistema in vitro para el estudio de la invasión de las células tumorales a través de la membrana basal. Se compone de placas de Corning® FluoroBlok™ que contienen una membrana FluoroBlok™ con unos poros de un tamaño de 8,0 µm revestida con una capa uniforme de la matriz de la membrana basal Corning® Matrigel®. La matriz Corning® Matrigel® ocluye los poros de la membrana FluoroBlok™ bloqueando la migración de las células no invasivas a través de la membrana.