Sistema de angiogénesis Corning® BioCoat™
Proveedor: Corning
354150 354149 354144
734-1023EA 0 EUR
734-1023 734-1022 734-1021
Sistema de angiogénesis Corning® BioCoat™
Microplacas Insertos de placas y insertos
Los sistemas para la angiogénesis Corning® BioCoat™ facilitan la investigación de los efectos de los compuestos sobre la formación y el desarrollo de túbulos en las células endoteliales, así como sobre la migración y la invasión de células endoteliales. La disponibilidad de estos ensayos estandarizados ha facilitado un mejor entendimiento del mecanismo molecular de la angiogénesis y ha simplificado el uso rutinario de ensayos basados en células para el cribado de compuestos pro y anti-angiogenéticos.
  • Trata pasos clave del proceso de la angiogénesis mediante ensayos estandarizados basados en células
  • Aumenta los resultados gracias a formatos compatibles con el cribado y a las opciones de recogida de datos
  • Obtiene células endoteliales de vena de cordón umbilical humano preseleccionadas para utilizarlas en el ensayo de migración de células endoteliales
Sistema de angiogénesis Corning® BioCoat™: invasión de células endoteliales
Para la evaluación de la invasión de células endoteliales mediante detección fluorescente en tiempo real de un modo simplificado y reproducible.
El sistema incluye placas de accesorios de 24 multipocillos con membrana Corning® FluoroBlok™ de PET de bloqueo de fluorescencia con un tamaño de poro de 3 μm, revestida previamente con matriz Corning® Matrigel®, envasadas listas para su uso con la placa de acoplamiento Falcon®.
Sistema de angiogénesis Corning® BioCoat™: migración de células endoteliales
Un sistema de modelo in vitro cuantitativo y reproducible para examinar los efectos de posibles compuestos en la migración de células endoteliales.
El sistema incluye placas de accesorios de 24 o 96 multipocillos con membrana Corning® FluoroBlok™ de PET de bloqueo de fluorescencia con un tamaño de poro de 3,0 μm, revestida previamente con fibronectina humana, envasadas listas para su uso con la placa de acoplamiento Falcon®.
Sistema de angiogénesis Corning® BioCoat™: formación de túbulos en las células endoteliales
Un sistema optimizado para cribar compuestos que modulan la formación y el desarrollo de túbulos en las células endoteliales, lo que ahorra tiempo y mejora la reproducibilidad.
El sistema incluye placa negra de fondo transparente de 96 pocillos con revestimiento uniforme de matriz Corning® Matrigel®, envasada lista para su uso con la placa de acoplamiento Falcon®.
Células endoteliales de vena de cordón umbilical humano Corning®
Las células endoteliales de vena de cordón umbilical humano (HUVEC-2) Corning® se derivan de donantes individuales y están criopreservados en el número 2 del conducto. Las células HUVEC-2 se preseleccionan para garantizar una respuesta migratoria potente en los factores angiogenéticos, como VEGF y FBS. Las células HUVEC-2 de un donante individual son adecuadas para utilizarse en combinación con los sistemas de ensayos de angiogénesis Corning® BioCoat™ para proporcionar modelos relevantes para la angiogénesis (p. ej., cardiovascular, vascular, y para curar heridas) y la investigación del cáncer. Las células endoteliales de vena de cordón umbilical humano Corning® se han seleccionado para utilizarse en ensayos de migración de células endoteliales presentes en la angiogénesis Corning® BioCoat™ y pueden utilizarse en ensayos de invasión de células endoteliales y de formación de túbulos en las células endoteliales Corning® BioCoat™.
A quantitative and reproducible in vitro model system for examining the effects of prospective compounds on endothelial cell migration.
Información de suministro: System includes 96-well black plate with clear bottom uniformly coated with Corning® Matrigel® Matrix, packaged ready-to-use with Falcon® companion plate.