Cell culture insert companion plates, Falcon®
Proveedor: Corning
353502 353503 353504 355467
734-0065EA 210 EUR
734-0065 734-0066 734-0067 734-1095
Cell culture insert companion plates, Falcon®
Microplacas Insertos de placas y insertos
De poliestireno (PS), tratado con cultivo tisular, esterilizadas, apirogénicas, con tapa. Diseñado especialmente para su uso con accesorios para cultivos celulares Falcon® o Corning® BioCoat™, de manera que se eliminan la evaporación y contaminación causadas por un mal ajuste de la tapa.
  • Es posible añadir reactivos de forma rápida y constante en experimentos cronometrados
  • La aspiración desde el pocillo es más sencilla, lo que reduce el riesgo de contaminación
  • El medio no puede mezclarse con el accesorio y la pared del pocillo
  • La tapa de baja evaporación reduce la evaporación y la contaminación
In the 'Feeding Position' pipette access is improved for fluid handling on the basolateral side. In the 'Incubation Position' cell culture inserts remain locked in position in their companion plate wells.
Nota: puede usarse con o sin accesorios para cultivos celulares.