Placas 96 MicroWell™, Nunclon™∆
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
143761 156545 161093 163320 167008 168055 168136
734-2033EA 123 EUR
734-2033 732-2601 734-2073 734-2080 734-2097 732-2607 734-1192
Placas 96 MicroWell™, Nunclon™∆
Microplacas Placas de cultivo celular
PS, diseño de brida alta, estéril. Ideal para cultivo celular, clonación, titulaciones virales y fusión celular.
  • Los bordes de las placas y las tapas están diseñados para reducir la evaporación
  • Los bordes elevados de los pocillos reducen el riesgo de contaminación cruzada
  • Las tapas tienen una forma que facilita el apilado y la manipulación
  • El tamaño de 96 pocillos se adapta a los equipos estándar
Color: transparente
Dimensiones externas: 128×86 mm
External L×W: 128×86 mm