Placas, con revestimiento de poli-D-lisina, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
152028 152029 152037 152039
734-1177EA 1058 EUR
734-1177 734-1178 734-1184 734-1186
Placas, con revestimiento de poli-D-lisina, Nunc™
Microplacas Placas de cultivo celular
Placas listas para usar de poliestireno (PS) revestidas previamente con poli-D-lisina, con tapa.
  • La superficie de crecimiento constante de cada lote asegura un rendimiento garantizado
  • La superficie de alta calidad facilita la sujeción celular, el crecimiento y la diferenciación sin suero y en un medio con suero
  • Estable a temperatura ambiente
An.×L.: 128×86 mm