Placas, revestimiento de colágeno I, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
152034 152036 152038 152040
735-0226EA 726 EUR
735-0226 734-1183 734-1185 734-1187
Placas, revestimiento de colágeno I, Nunc™
Microplacas Placas de cultivo celular
Placas listas para usar de poliestireno (PS) revestidas previamente con colágeno I, con tapa.
  • La superficie de crecimiento constante de cada lote asegura un rendimiento garantizado
  • La superficie de alta calidad facilita la sujeción celular, el crecimiento y la diferenciación sin suero y en un medio con suero
  • Estable a temperatura ambiente
An.×L.: 128×86 mm.