Placas para cultivo celular, de 384 pocillos, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
164564 164610 164688 165195
734-2084EA 399 EUR
734-2084 734-2090 734-2091 734-2095
Placas para cultivo celular, de 384 pocillos, Nunc™
Microplacas Placas de cultivo celular
De poliestireno (PS), tratadas con cultivo tisular, esterilizadas. Perfectas para cultivos y fusiones celulares, clonación y valoraciones virales.
  • Tratamiento de superficie Nunclon™Δ para un crecimiento y una adhesión celulares óptimos
  • No tóxico, no pirogénico
  • Pocillos cuadrados redondeados que eliminan la absorción
  • Optimizado para el recuento de centelleo
Rango de capacidad: 10 a 100 µl
Working range: 10 - 100 µl