Placas de fondo óptico, de 96 pocillos, Nunclon™Δ
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
165306 165305 164588 164590
732-2605EA 625 EUR
732-2605 732-2604 734-2088 734-2089
Placas de fondo óptico, de 96 pocillos, Nunclon™Δ
Microplacas Placas de cultivo celular
Placa de poliestireno (PS) con base de polímero o cubreobjetos, esterilizada, con tapa. Estas placas, con una estructura superior blanca o negra y una base transparente, están diseñadas para proporcionar una claridad óptima de visualización del contenido del pocillo.
  • Geometría del pocillo de fondo plano para el acceso al lector de placas
  • Área de superficie compatible con los sistemas automatizados y el equipo estándar
  • El tratamiento de la superficie asegura un crecimiento y una adhesión celulares óptimos
  • Base de cubreobjetos del n.º 1,5 para una difusión mínima de la luz y baja autofluorescencia que aseguran resultados precisos gracias a las superiores relaciones de señal y ruido
Rango de capacidad: 50 - 200 µl/pocillo
Working range: 50 - 200 µl/well