Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Proveedor: Corning
354400 356400 354408 354500 354505 356408 356500 356505
734-0108EA 111 EUR
734-0108 734-0274 734-0115 734-0166 734-0170 734-0277 734-0295 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Microplacas Placas de cultivo celular
Poliestireno revestido de colágeno de cola de rata tipo I. El colágeno es una parte integral de la vitrina que conserva unidos las células y los tejidos y se ha demostrado que es útil como matriz para mejorar el cultivo celular. El uso in vitro del colágeno puede tener efectos sobre la adherencia, la morfología, el crecimiento y la diferenciación de diversos tipos de células. Entre las aplicaciones se incluye: facilitación de la fijación y la expansión celular, cultivos con poco suero o sin él, estudios de los efectos del colágeno I en el comportamiento celular, mejora de la supervivencia de líneas de células primarias en cultivos y ensayos de adherencia celular.
  • Aplicación uniforme de colágeno I de cola de rata para garantizar un rendimiento homogéneo
  • Fabricado en ambiente controlado y probado rigurosamente para asegurar la homogeneidad y el rendimiento del producto