Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Proveedor: Corning
354689 356689
734-0403EA 117 EUR
734-0403 734-0420
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Microplacas Placas de cultivo celular
Revestimiento de poliestireno con gelatina porcina. La red de células de gelatina Corning® BioCoat™ proporciona un sustrato que facilita la sujeción y el crecimiento durante el cultivo de diversos tipos de células. La gelatina se suele utilizar en el cultivo de células normales y transfectadas, incluyendo células endoteliales vasculares, musculares, madre embrionarias (ES) y teratocarcinomatosas F9.
  • El sustrato de gelatina mejora la sujeción de diversos tipos de células normales y transfectadas
  • El pretratamiento con gelatina evita una larga preparación de muestra, con lo que se ahorra tiempo y dinero
  • La consistencia entre lotes asegura resultados reproducibles
Gelatin is a heterogeneous mixture of water soluble proteins derived through the hydrolysis of collagen. Applications include promotion of cell attachment and spreading of vascular endothelial cells (for instance, BME, BAEC, ES cells), C2C12 myoblasts and MM14 myoblasts; culture of normal and transfected F9 teratocarcinoma cells for gene expression studies; and culture of HUVEC for E selectin expression and VEGF induction.