Placas de cultivo celular con laminina Corning® BioCoat™
Proveedor: Corning
354404 354410 354412
734-0112EA 301 EUR
734-0112 734-0117 734-0118
Placas de cultivo celular con laminina Corning® BioCoat™
Microplacas Placas de cultivo celular
PS, recubierto con laminina de ratón. La laminina, un componente estructural principal de las membranas basales, tiene diversas funciones determinadas mediante enlaces con varios componentes de la membrana basal (colágeno IV, por ejemplo) y con receptores de la superficie celular. Las placas de cultivo celular revestidas de laminina tienen diferentes aplicaciones: mejora de la adhesión, la proliferación y la diferenciación celular de diversos tipos de células, particularmente neuronas, células epiteliales, miocitos y mioblastos.
Laminin source: Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse tumor.More Product Information