Placas de pocillos profundos: 1,2 ml y 2,2 ml
Proveedor: VWR
VWR®
732-0585EA 57.3 EUR
732-0585
Placas de pocillos profundos: 1,2 ml y 2,2 ml
Microplacas Placas Deep Well
PP. Estas placas con pocillos profundos están diseñadas para su uso con robots. Tienen la superficie interna lisa para garantizar el pipeteo completo de la muestra.
  • Etiquetado alfanumérico impreso de los pocillos
  • Esterilizables en autoclave
  • Se pueden sellar con alfombrilla o película
  • Se pueden congelar a −90 °C