Placas de almacenamiento de pocillos profundos, 96 pocillos, 2,2 ml
Proveedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0661 AB-0788
732-4843EA 417 EUR
732-4843 732-4884
Placas de almacenamiento de pocillos profundos, 96 pocillos, 2,2 ml
Microplacas Placas Deep Well
PP. Placas de 96 pocillos cuadrados para aplicaciones de almacenamiento y cribado, así como crecimiento de cultivos bacterianos cuando se usan junto con sellos adhesivos permeables a gases.
  • Volumen de trabajo de 2,2 ml cuando se sella con adhesivo o calor, o 1,8 ml cuando se sella con una alfombrilla de sellado de 96 tapones
  • Fondo de pocillo en forma de U para facilitar la resuspensión