Placas de almacenamiento de pocillos profundos, 96 pocillos, 1,2 ml
Proveedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0564 AB-0787
732-4821EA 273 EUR
732-4821 732-4883
Placas de almacenamiento de pocillos profundos, 96 pocillos, 1,2 ml
Microplacas Placas Deep Well
PP. Placas de 96 pocillos con pocillos redondos para aplicaciones de almacenamiento y cribado.
  • Volumen de trabajo de 1,2 ml cuando se sella con adhesivo o calor, 1,1 ml cuando se sella con tiras de tapones para placas de almacenamiento o 1,0 ml cuando se sella con una alfombrilla de sellado de 96 tapones
  • Fondo de pocillo en forma de U para facilitar la resuspensión