Placas filtrantes AcroPrep™ de 384 pocillos, 100 µl
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5076 5077 5078 5079 5081 5080 5084 5085 5073W 5072-N
516-0172EA 933 EUR
516-0172 516-0173 516-0174 516-0175 736-4005 736-4004 516-0176 736-4006 516-0207 516-0170
Placas filtrantes AcroPrep™ de 384 pocillos, 100 µl
Microplacas Placas de filtro
Son perfectas para procedimientos de detección y preparación de muestras de alta productividad. Las placas filtrantes AcroPrep™ se fabrican con polipropileno resistente a los productos químicos y biológicamente inerte, incluyen una tapa de poliestireno transparente y están disponibles con distintos tipos de membranas para diversas aplicaciones.
  • Disponibles con una amplia variedad de tipos de membranas, colores de placas, volúmenes de pocillos y longitudes de puntas de salida
  • Diseño de una sola pieza compatible con sistemas robóticos según las especificaciones de SBS
  • Placas apilables con y sin tapa
  • Membranas selladas individualmente y detector de líquido en cada pocillo para eliminar las interferencias entre pocillos
  • Etiqueta con código de barras en serie para facilitar el uso de sistemas de seguimiento automatizados y la identificación del tipo de membrana