Placas con tapa Nunc™ OmniTray
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
242811 264728
734-0490EA 243 EUR
734-0490 732-2735
Placas con tapa Nunc™ OmniTray
Microplacas Microplacas HTS
PS, estéril, con tapa. Estas bandejas son útiles para el screening de bibliotecas y métodos de hibridación de ADN. También son aptas para técnicas en estándar que se realizan en placas Petri y crecimiento bacteriano.
  • Compatibles con sistemas robóticos
  • El diseño resistente de sus paredes facilita su manejo y apilado
  • Se pueden congelar a −20 °C
Dimensiones externas: 128×86 mm
Volumen de trabajo recomendado: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml