Sistema de accesorios Falcon® HTS de 24 pocillos
Proveedor: Corning
351180 351181 351182 351183 351185
734-0378EA 117 EUR
734-0378 734-0379 734-0380 734-0381 734-0383
Sistema de accesorios Falcon® HTS de 24 pocillos
Microplacas Insertos de placas y insertos
El sistema de accesorios Falcon® HTS de 24 pocillos está diseñado para automatizar muchos ensayos con células basados en membrana usados frecuentemente y aumentar la productividad y el rendimiento de estos ensayos en el proceso de descubrimiento de fármacos. Disponible en diversos tamaños de poro de membrana (1, 3 y 8 µm), los accesorios para placas de 24 pocillos se han utilizado con éxito para distintas aplicaciones como estudios de permeabilidad para biodisponibilidad oral y estudios de absorción (células Caco-2), quimiotaxis, migración celular y ensayos de invasión.
  • Todos los beneficios de los accesorios para cultivo celular individuales en un formato adecuado para procesos automatizados que es compatible con la mayoría de equipos robóticos y de manejo de líquido
  • Manipulación simultánea de 24 accesorios (los 24 accesorios forman parte de una sola unidad compatible con las placas Falcon® de 24 pocillos y la bandeja de alimentación)
Pore density: 1 µm insert (pores/cm²): 1,6×10⁶
Pore density: 3 µm insert (pores/cm²): 8,0×10⁵
Pore density: 8 µm insert (pores/cm²): 1,0×10⁵