HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Proveedor: Corning
351156 351157 351158
734-0375EA 1139.54 EUR
734-0375 734-0376 734-0377
HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Microplacas Insertos de placas y insertos
El sistema de insertos Corning® FluoroBlok™ HTS de 24 pocillos contiene 24 insertos multipocillo de membrana para cultivo celular, adecuados tanto para un screening manual o robotizado de las células o componentes celulares.
  • Ahorro de tiempo y trabajo en los análisis de quimiotaxia, migración e invasión celular mediante la automatización de la detección con un sistema de fluorescencia en tiempo real
  • Recopilación de datos rápida sin necesidad de procedimientos de lavado de placas o procedimientos manuales de rascado y recuento de células
  • Registro gráfico de la migración de células y moléculas en tiempo real sin necesidad de desmontar o destruir el accesorio
  • Manipulación simultánea de 24 insertos (los 24 insertos forman parte de una sola unidad compatible con las placas Falcon® de 24 pocillos y la bandeja de alimentación)
El sistema de insertos Corning® FluoroBlok™ esta formado por una exclusiva membrana de PET opaca que bloquea eficazmente la transmisión de la luz de 490 a 700 nm. La detección de la fluorescencia de las células o los compuestos marcados presentes en la cámara superior del sistema de insertos se bloquea en la cámara inferior mediante la acción de la membrana. Una vez que las células o los compuestos marcados mediante fluorescencia atraviesan la membrana, dejan de estar protegidos de la fuente de luz y se detectan fácilmente mediante un lector de placas de fluorescencia. La amplia variedad de mecanismos de bloqueo de la membrana FluoroBlok™ permite elegir entre diversos fluoróforos en los estudios de quimiotaxia, migración celular, invasión de células tumorales o bacterianas, señalización celular, estudios de toxicidad y permeabilidad y ensayos de absorción (células Caco-2).
Distancia desde la membrana al fondo del pocillo: 2,0 mm
Diámetro efectivo de membrana: 6,5 mm
Área efectiva de crecimiento en placa de 24 pocillos: 2,0 cm²
Área efectiva de crecimiento de membrana: 0,3 cm²
Altura del inserto: 18 mm
Densidad de poro inserto de 3 µm: 8,0×10⁵ poros/cm²
Densidad de poro inserto de 8 µm: 1,0×10⁵ poros/cm²
Volumen recomendado de medio en el inserto: 300 - 500 μl
Volumen recomendado de medio en el pocillo: 1000 - 4000 μl