Módulos Nunc-Immuno™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
441653 444865 445101 467120 467140 467466 467679 469078 469264 469914 469922 469949 469957 473709 475078 475086 468667 434797
735-0015EA 488 EUR
735-0015 735-0020 735-0021 735-0042 735-0043 735-0126 735-0046 735-0049 735-0050 735-0052 735-0053 735-0054 735-0055 735-0063 735-0066 735-0067 735-0048 737-0240
Módulos Nunc-Immuno™
Microplacas Microplacas para inmunología
PS. Los módulos Nunc-Immuno™ se han desarrollado para técnicas de ELISA en las que las exigencias de versatilidad requieren una solución diferente al formato estándar de placa de 96 pocillos. Disponible con la opción de superficies MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ y MultiSorp™. Todos los módulos MaxiSorp™ cuentan con certificado de homogeneidad de adherencia. Los módulos con bastidor (dimensiones externas: 128×86 mm) se ajustan a todos los equipos estándar.
  • Con los módulos Nunc StarWell™, los tiempos de incubación se pueden reducir en más del 50% o se puede incrementar la sensibilidad de forma similar
  • Pueden procesarse un pequeño número de muestras con un coste menor
  • Disponibles con o sin bastidor, los módulos permanecen sujetados al bastidor cuando se invierten
  • Distintas formas de pocillo: redondo (U), plano (F) o en forma de C (plana con los bordes curvados)
La superficie MaxiSorp™ presenta una alta afinidad por moléculas con grupos hidrofílicos/hidrofóbicos mixtos. la superficie PolySorp™ presenta una elevada afinidad por moléculas hidrofóbicas. MediSorp™ posee una superficie química intermedia entre PolySorp™ y MaxiSorp™ que proporciona señales de fondo bajas con muestras que contengan suero. las superficies MultiSorp™ presentan una alta afinidad por las moléculas hidrofílicas.
Colour coded modules available on request, please visit www.vwr.com or contact your local VWR sales office for further information.