Módulos Nunc-Immuno™ BreakApart™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
473539 473768
735-0062EA 747 EUR
735-0062 735-0065
Módulos Nunc-Immuno™ BreakApart™
Microplacas Microplacas para inmunología
PS. Diseñados para ensayos inmunológicos en fase sólida como, por ejemplo, las técnicas ELISA. Disponible con superficies MaxiSorp™ o PolySorp™. El producto consiste de un bastidor con 12 soportes, cada uno de ellos sujetando una tira fraccionable de 8 pocillos. Todos los módulos MaxiSorp™ tiene una capacidad de absorción homogénea certificada. Los módulos con bastidor con identificación alfanumérica (dimensiones externas: 128×86 mm) se ajustan a todos los equipos estándar.
  • Pocillos con el fondo en forma de C (plano y con los laterales curvados) para un lavado y recuperación óptimos de líquido
  • Herramienta para extracción suministrada con cada caja de 60 módulos
  • Los módulos con código de color facilitan la identificación del ensayo (solicite información sobre disponibilidad)
  • Módulos independientes
Volumen de trabajo recomendado: 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl