Módulos Nunc-Immuno™ LockWell™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 616 EUR
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Módulos Nunc-Immuno™ LockWell™
Microplacas Microplacas para inmunología
PS. Los módulos Nunc-Immuno™ LockWell™ simplifican los ensayos de cribado a gran escala para pruebas de un solo pocillo. Están disponibles con superficies* MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ y MultiSorp™. Todos los módulos MaxiSorp™ proporcionan una adsorción homogénea certificada. Los módulos con bastidor (dimensiones externas: 128×86 mm) se ajustan en todos los equipos estándares.
  • Cada pocillo se bloquea en el bastidor a la misma altura para prevenir el atasco en los sistemas automatizados
  • Las tiras o pocillos individuales son fáciles de poner y sacar del bastidor sin necesidad de utilizar herramientas especiales
La superficie MaxiSorp™ presenta una alta afinidad por moléculas con grupos hidrofílicos/hidrofóbicos mixtos; la superficie PolySorp™ presenta una elevada afinidad por moléculas hidrofóbicas; MediSorp™ posee una superficie química intermedia entre PolySorp™ y MaxiSorp™ que proporciona señales de fondo bajas con muestras que contengan suero; las superficies MultiSorp™ presentan una alta afinidad por las moléculas hidrofílicas.
Colour coded modules available on request, please visit website or contact your local Avantor sales office for further information.