Placas microtiter Immunoassay
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 329 EUR
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Placas microtiter Immunoassay
Microplacas Microplacas para inmunología
Esta gama de productos está diseñada específicamente para aplicaciones de inmunoensayo, y tienen diferentes superficies de adsorción: Immulon®, adsorción universal (universal binding, UB) y adsorción mejorada (enhanced binding, EB). Esto facilita el diseño del ensayo, y permite llevar a cabo ensayos con requisitos estrictos de pH, tampón, pKa y resina.
  • Disponibles en formato de 96 pocillos o de tiras para instrumentos automáticos
  • Las microplacas en tiras separables ofrecen una eficiencia máxima en el procesamiento distintas cantidades de muestras, ya que se puede utilizar el número exacto de pocillos que se necesite
  • Las microplacas tienen un sistema único de bloqueo que mantiene los pocillos y las muestras seguras en su lugar
  • Disponibles en formato de tiras separables de 1×8 y 1×12 o tiras continuas; también hay disponibles tiras dobles 2×8
Las microplacas Immulon® 1 B y UB tienen superficies de adsorción media con una capacidad de adsorción de 100 a 200 ng IgG/cm². Ambas tienen afinidad para proteínas y complejos hidrófobos. Las moléculas de las superficies de adsorción media pueden ser anticuerpos policlonales, proteínas, inmunoglobulinas, lípidos, lipoproteínas y lipopolisacáridos.
Las microplacas Immulon® 2 HB, Immulon® 4 HBX y EB tienen superficies irradiadas de adsorción alta con una capacidad de adsorción de 400 a 500 ng IgG/cm². Las microplacas Immulon® 4 HBX tienen una superficie adicional con resina especial para una adsorción máxima de proteínas. Las microplacas EB proporcionan un coeficiente de variación garantizado. Las moléculas de las superficies de adsorción alta pueden ser anticuerpos monoclonales y policlonales, proteínas, péptidos, polisacáridos, glicoproteínas, inmunoglobulinas, lipoproteínas y antígenos purificados.