Alfombrillas de sellado para placas de almacenamiento de 96 Deep Well
Proveedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0566 AB-0674 AB-0675 AB-0566/SP
732-4822EA 174 EUR
732-4822 732-4846 732-4847 ADVAAB-0566/SP
Alfombrillas de sellado para placas de almacenamiento de 96 Deep Well
Juntas Sellos de microplaca
Alfombrillas con nudos redondos o cuadrados para el cierre de placas de 96 pocillos.
  • Marcas alfanumérica facilitar la identificación de muestras
  • Alfombrillas autoclavables y perforables
  • Las alfombrillas perforables son resistentes a disolventes (incluido DMSO)
  • Diseño flexible
Color: transparente