Alfombrillas de cierre para placas 96 DeepWell™, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
276000 276002 276003 276005 276011
732-2668EA 168 EUR
732-2668 732-2669 732-2670 732-2672 732-2673
Alfombrillas de cierre para placas 96 DeepWell™, Nunc™
Juntas Sellos de microplaca
Fabricadas en elastómero termoplástico (TPE), excepto los cierres de silicona ya perforados. Para el sellado de placas de 96 pocillos, especialmente placas DeepWell™ de 96 pocillos de 1,0 ml y 2,0 ml. Los cierres de TPE son resistentes al DMSO, el etanol y el metanol. El cierre de silicona es resistente a disolventes, pero no es apto para DMSO puro.
  • Aptos para placas que se utilizan para el almacenamiento de productos químicos y compuestos
  • Sellado eficaz con una penetración mínima en cada pocillo
  • Perforables y con autocierre
  • Se pueden utilizar a temperaturas de hasta −80 °C (excepto el cierre de silicona, −20 °C)