Placas de pocillos profundos y alfombrillas
Proveedor: Brand
701350 701354 701352 701346 701355 701340 701342 701353
391-5704EA 135 EUR
391-5704 391-5705 391-0159 391-0158 391-5712 738-1001 738-0189 BRND701353
Placas de pocillos profundos y alfombrillas
Microplacas Placas Deep Well
PP o PS, no estéril. Diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, como el cribado de alto rendimiento, cultivos celulares y tisulares, diluciones en serie, transferencia de reactivos y almacenamiento de muestras hasta −80 °C (PP) o −20 °C (PS). Las placas de pocillos profundos se fabrican en distintos formatos según las especificaciones de ANSI/SLAS, y se pueden apilar para facilitar el almacenamiento.
  • PP para una alta resistencia química, por ejemplo, contra DMSO, fenol, cloroformo
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285 (solo placas de PP)
  • Los pocillos de forma redonda permiten una mezcla y recuperación óptimas de las muestras
  • La codificación alfanumérica y las esquinas recortadas simplifican la identificación y orientación de las muestras
  • Se puede utilizar con pipetas multicanal y sistemas automáticos de manipulación de líquidos de todos los fabricantes líderes
  • Libre de ADN, ADNasa y ARNasa (excepto la placa de perfil bajo que no está probada)