Placas PCR, Eppendorf twin.tec®
Proveedor: EPPENDORF
0030128.885 0030128.893 0030128.818
713-0011EA 2452 EUR
713-0011 713-0012 731-0463
Placas PCR, Eppendorf twin.tec®
Microplacas Placas PCR
Placas de PP y faldón de PC. Placas ideales para sistemas robotizados debido a su estabilidad. Los pocillos tienen una superficie inerte no humectante que impide la unión de DNA, RNA y enzimas. Las paredes extrafinas garantizan una óptima transmisión del calor en la muestra. Todas las placas son autoclavables y están certificadas como exentas de RNAsa, DNAsa o DNA humano.
Eppendorf twin.tec® PCR-Placa de 96 con faldón
- Compatibles con sistemas automatizados; adecuadas para todos los termocicladores de uso habitual y secuenciadores capilares MegaBACE
- Dimensiones que cumplen con las recomendaciones SBS (127,76 mm (±0,25 mm) × 85,47 mm (±0,25 mm))
- Diseño de perfil bajo (low profile) que reduce el espacio de evaporación y permite la mayor eficiencia con pequeños volúmenes de muestra
- Volumen máx. por pocillo 150 µl (utilizando tiras de tapas)
Eppendorf twin.tec® PCR-Placa de 96 con medio faldón
- Adecuadas para PCR cuantitativo en tiempo real
- Adecuadas para todos los termocicladores de uso habitual,  incl.ABI GeneAmp 9700
- Volumen máx. por pocillo 250 µl (utilizando tiras de tapas)
Eppendorf twin.tec® PCR-Placa de 384 con faldón
- Pocillos con forma de U para una mayor recuperación
- Faldón compatible con sistemas automatizados
- Dimensiones que cumplen con las recomendaciones SBS (127,76 mm (±0,25 mm)×85,47 mm (±0,25 mm))
- Adecuadas para todos los termocicladores de 384 pocillos de uso habitual, especialmente el Mastercycler 384
- Volumen máx. por pocillo 45 µl