Placas para PCR, 96 pocillos, SuperPlate™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
AB-2400 AB-2400/W AB-2800 AB-2800/W
732-1060EA 203 EUR
732-1060 732-1063 732-1049 732-1052
Placas para PCR, 96 pocillos, SuperPlate™
Microplacas Placas PCR
PP. Thermo Scientific SuperPlate™ proporciona cuatro veces más rigidez para una manipulación robótica superior. Se dispone de tres versiones, todas con una superficie ocupada según la SBS ultrarrígida compatible con sistemas automáticos y pocillos redondos de paredes delgadas para una transferencia óptima del calor y una máxima recuperación de la muestra.
  • Estabilidad térmica potenciada para minimizar la deformación durante el ciclo térmico y el sellado por calor
  • Con letras negras para tener una referencia rápida de los pocillos
  • Volumen máximo del pocillo