Placas PCR, con faldón
Proveedor: Simport Scientific
T323-384SKN T323-96SKN
211-3394EA 449 EUR
211-3394 211-3375
Placas PCR, con faldón
Microplacas Placas PCR
PP. Placas PCR de pared fina adecuadas para sistemas robotizados, y para sistemas con pipeteador automático.
  • Cada pocillo en la placa de 96 pocillos tiene una capacidad de 100 µl, mientras que en la placa de 384 pocillos tienen una capacidad de 40 µl, adecuada para volumen de reacción de 2 a 30 µl
  • Área para colocar etiqueta con código de barras o rotulación en cada lado y en la parte superior
  • Retícula con codificación alfanumérica que facilita identificación de las muestras.
  • Mayor estanqueidad gracias a la superficie plana
Envase: envasadas en bolsas resellables, con 10 placas cada una.