Placas PCR
Proveedor: Simport Scientific
T323-24N T323-24B T323-24G T323-24R T323-24Y T323-48B T323-48G T323-48N T323-48R T323-48Y T323-96B T323-96G T323-96N T323-96R T323-96Y
211-3346EA 56.5 EUR
211-3346 211-3400 211-3399 211-3398 211-3397 211-3391 211-3390 211-3389 211-3388 211-3387 211-3386 211-3385 211-3379 211-3378 211-3372
Placas PCR
Microplacas Placas PCR
PP. Placas PCR de pared fina, compatibles con termocicladores de 0,2 ml. Pocillos con superficie interior lisa e inerte que evita la fijación de enzimas y ácidos nucleicos.
  • Retícula con codificación alfanumérica que facilita identificación de las muestras.
  • Placa flexible que se adapta fácilmente al bloque del termociclador
  • Las placas más grandes pueden cortarse en secciones de 24, 32 ó 48 pocillos. Para facilitar el corte hay disponibles placas troqueladas de 48 pocillos (6×8) y 24 pocillos (3×8)
  • La esquina cortada en la base derecha de la placa facilita la alineación
  • Certificadas como libres de RNasa, DNasa y ADN
Envase: envasadas en bolsas resellables, con 10 placas cada una.