Placas PCR, 96 pocillos, con faldón, perfil bajo, Thermo-Fast®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0800 AB-0800/R AB-0800/K AB-0800/W AB-0800/B AB-0800/G AB-0800/P AB-0800/Y AB-0800/L AB-0800/Y-L AB-0800/W-L AB-0800/R-L AB-0800/P-L AB-0800/G-L AB-0800/150 AB-0800/B-L
732-4888EA 200 EUR
732-4888 732-0390 732-0388 732-0391 732-0078 732-0079 732-0389 732-0392 732-0881 732-2949 732-2948 732-2947 732-2946 732-2945 ADVAAB-0800/150 732-2944
Placas PCR, 96 pocillos, con faldón, perfil bajo, Thermo-Fast®
Microplacas Placas PCR
PP. Placas de perfil bajo que disminuyen el espacio (volumen muerto) entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto evita la condensación en la pared del tubo, impide la reducción del volumen de PCR y mejora la eficiencia de la reacción.
  • Adecuadas para sistemas automatizados
  • Capacidad máxima de los pocillos: 0,2 ml sellados con lámina adhesiva y termosellados
  • 8 orificios en el borde facilitan el posicionado de la placa dentro del bloque térmico y la extracción posterior.
  • Fondo transparente facilita la visualización de las muestras