Placas PCR Thermo-Fast®, 96 pocillos, sin faldón, perfil bajo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0700 AB-0700/W AB-0700/R AB-0700/G AB-0700/B AB-0700/P AB-0700/Y AB-0700-L
732-4851EA 153 EUR
732-4851 732-4853 732-5013 732-5011 732-5010 732-5012 732-5014 732-2943
Placas PCR Thermo-Fast®, 96 pocillos, sin faldón, perfil bajo
Microplacas Placas PCR
PP. Perfil bajo que disminuye el espacio intermedio (volumen muerto) entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto evita la pérdida de volumen por condensación de la PCR y elevando la eficiencia de la reacción. Disponibles en negro y blanco (opaco) para ensayos de fluorescencia y luminiscencia.
  • Capacidad máxima de los pocillos: 0,2 ml sellados con lámina adhesiva y en caliente
  • Vértices redondeados
  • Certificadas libres de RNAsa, DNAsa y DNA humano