Placa PCR Thermo-Fast®, 96 pocillos, sin faldón
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0600 AB-0600/W AB-0600/B AB-0600/G AB-0600/P AB-0600/R AB-0600/Y AB-0600/L
732-4828EA 153 EUR
732-4828 732-5008 732-5003 732-5004 732-5006 732-5007 732-4829 731-0276
Placa PCR Thermo-Fast®, 96 pocillos, sin faldón
Microplacas Placas PCR
Compatibles con termocicladores con bloques de 0,2 ml y con el secuenciador capilar ABI PRISM® 310, 3100 y 3700. Disponibles en blanco (opaco) para ensayos de luminiscencia.
  • Capacidad máxima de los pocillos: 0,3 ml sellados con lámina adhesiva y termosellados
  • Esquina recortada
  • Se pueden sellar con Thermo-Mats™, películas y láminas adhesivas, sellado por calor tiras de tapas planas o redondeadas
  • Certificadas confroma no contienen RNAsa, DNAsa y DNA humano