VWR®, Placas de 96 pocillos, PCR
Proveedor: VWR Collection
732-2389EA 283 EUR
732-2389 732-2390 732-2386 732-2387 732-2388 732-3388 732-3389 732-3390 732-3387
VWR®, Placas de 96 pocillos, PCR
Microplacas Placas PCR
PP. Las placas de PCR son compatibles con la mayoría de termocicladores.
  • Las paredes del pocillo, suaves, finas y uniformes, garantizan una transferencia de calor precisa
  • Las placas son delgadas y flexibles
  • El lote está probado y certificado como exento de RNAsa / DNAsa y DNA humano
  • Con identificación alfanumérica impresa que facilita la identificación de las placas y las muestras
Working capacity: 200 µl